Principaux documents
APO456876680
Apollo Scientific Ltd
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)anisole
1 G
79,60 €
5 G
159,90 €
Réf. du fournisseur: PC0380-1G
79,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
79,60 €
5 G
159,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.13
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC0380-1G
79,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-fluoro-1-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6F4O/c1-13-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10,11)12/h2-4H,1H3
Clé InChI
YZZDEYSCSPZMIG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Clear
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-3-trifluoromethylanisole
Synonym
2-Fluoro-3-methoxybenzotrifluoride
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-fluoro-3-trifluoromethylanisole