Documents
APO456876429
Apollo Scientific Ltd
5-Chloro-2-methylaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.6
Numéro MDL:
Point d'ébullition
20-22
Pf
160
Densité
1.18
Iupac Name
5-chloro-2-methylaniline
Inchi Code
1S/C7H8ClN/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3
Clé InChI
WRZOMWDJOLIVQP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Low Melt
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-methylaniline
Flash Point
236-238
Boiling point
20-22
Melting Point
160
Densité
1.18
Pictogrammes
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-chloro-2-methylaniline