Principaux documents
APO456790325
Apollo Scientific Ltd
2-(Methylamino)nicotinonitrile
1 G
88,40 €
Réf. du fournisseur: OR12119-1G
88,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
88,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.15
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR12119-1G
88,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
pb
85-87
Iupac Name
2-(methylamino)nicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H7N3/c1-9-7-6(5-8)3-2-4-10-7/h2-4H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
AGZQPTBBDDQFKJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methylaminonicotinonitrile
Boiling point
85-87
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methylaminonicotinonitrile