Principaux documents
APO455837937
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-1-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
5 G
222,60 €
25 G
764,90 €
Réf. du fournisseur: PC7291-5G
222,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
5 G
222,60 €
25 G
764,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC7291-5G
222,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
4-bromo-1-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H3BrF4O/c8-4-1-2-5(9)6(3-4)13-7(10,11)12/h1-3H
Clé InChI
HGJNLJQEHOVQBB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid-Clear
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-1-fluoro-2-trifluoromethoxybenzene
Synonym
5-Bromo-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluoroanisole, 5-Bromo-2-fluorophenyl trifluoromethyl ether
Pictogrammes
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-1-fluoro-2-trifluoromethoxybenzene