Principaux documents
APO455833469
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 5-chloro-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
100 MG
156,60 €
250 MG
263,30 €
Réf. du fournisseur: OR9116-100MG
156,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
156,60 €
250 MG
263,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.74
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR9116-100MG
156,60 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 5-chloro-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H13ClN2O2/c1-2-21-16(20)15-14(11-7-4-3-5-8-11)18-13-10-6-9-12(17)19(13)15/h3-10H,2H2,1H3
Clé InChI
ZEHWPULYODCBDJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-chloro-2-phenylimidazo12-apyridine-3-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-5-chloro-2-phenylimidazo12-apyridine-3-carboxylate