Key Documents
APO455832183
Apollo Scientific Ltd
O-(2-Chlorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.06
Numéro MDL:
Point d'ébullition
145-148
Iupac Name
1-[(aminooxy)methyl]-2-chlorobenzene hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8ClNO.ClH/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-9;/h1-4H,5,9H2;1H
Clé InChI
GZKKABCYIDGALV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/o-2-chlorobenzylhydroxylamine-hydrochloride
Boiling point
145-148
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/o-2-chlorobenzylhydroxylamine-hydrochloride