Key Documents
APO455831916
Apollo Scientific Ltd
2,6-Dimethoxy-3-nitropyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.15
Numéro MDL:
Point d'ébullition
87-90
Iupac Name
2,6-dimethoxy-3-nitropyridine
Inchi Code
1S/C7H8N2O4/c1-12-6-4-3-5(9(10)11)7(8-6)13-2/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
HZVWNFPJKCNELX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-dimethoxy-3-nitropyridine
Boiling point
87-90
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-dimethoxy-3-nitropyridine