Principaux documents
APO455828415
Apollo Scientific Ltd
Methyl 2-oxo-4-phenylbutanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.21
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-oxo-4-phenylbutanoate
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-14-11(13)10(12)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
Clé InChI
DMZGURNRYOUAGC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-oxo-4-phenylbutanoate
Pictogrammes
Flame
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-2-oxo-4-phenylbutanoate