Key Documents
APO428499359
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzenesulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.67
Numéro MDL:
Iupac Name
4-fluoro-3,5-dimethylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H8ClFO2S/c1-5-3-7(13(9,11)12)4-6(2)8(5)10/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
YHSLPTNUIVEZSI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-35-dimethylbenzenesulfonyl-chloride
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-35-dimethylbenzenesulfonyl-chloride