Principaux documents
APO428499194
Apollo Scientific Ltd
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.16
Numéro MDL:
Iupac Name
[3-methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C9H9F3O2/c1-14-8-4-6(5-13)2-3-7(8)9(10,11)12/h2-4,13H,5H2,1H3
Clé InChI
KGRHSPHJFOSYLA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methoxy-4-trifluoromethylbenzyl-alcohol
Pictogrammes
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-methoxy-4-trifluoromethylbenzyl-alcohol