Principaux documents
APO414285094
Apollo Scientific Ltd
1-(2,2-Difluoroethyl)piperazine
250 MG
96,10 €
1 G
198,40 €
Réf. du fournisseur: PC410047-250MG
96,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
96,10 €
1 G
198,40 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.17
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: PC410047-250MG
96,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2,2-difluoroethyl)piperazine
Inchi Code
1S/C6H12F2N2/c7-6(8)5-10-3-1-9-2-4-10/h6,9H,1-5H2
Clé InChI
JIARBLBYLGYCBZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-22-difluoroethylpiperazine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/1-22-difluoroethylpiperazine