Principaux documents
APO414280237
Apollo Scientific Ltd
Ethyl 3-bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
1 G
359,00 €
Réf. du fournisseur: OR110101-1G
359,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
359,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.54
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR110101-1G
359,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3-bromo-7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8BrClN2O2/c1-2-16-10(15)8-9(11)14-4-3-6(12)5-7(14)13-8/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
GPDOZOPNXBHFRD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-bromo-7-chloroimidazo12-apyridine-2-carboxylate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/ethyl-3-bromo-7-chloroimidazo12-apyridine-2-carboxylate