Principaux documents
APO414279049
Apollo Scientific Ltd
[3-(Pyridin-2-yloxy)phenyl]methanol
250 MG
140,10 €
1 G
206,10 €
5 G
459,10 €
Réf. du fournisseur: OR110006-250MG
140,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
140,10 €
1 G
206,10 €
5 G
459,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.22
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: OR110006-250MG
140,10 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
pb
56-59
Iupac Name
[3-(2-pyridinyloxy)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C12H11NO2/c14-9-10-4-3-5-11(8-10)15-12-6-1-2-7-13-12/h1-8,14H,9H2
Clé InChI
BXCKKTGCZQDZBY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-pyridin-2-yloxyphenylmethanol
Boiling point
56-59
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-pyridin-2-yloxyphenylmethanol