Principaux documents
AOBH99107369
AOBChem
3-bromo-2-fluoro-5-methylbenzoyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.48
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-fluoro-5-methylbenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C8H5BrClFO/c1-4-2-5(8(10)12)7(11)6(9)3-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
HHWSLVGBHIQKAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-fluoro-5-methylbenzoyl-chloride-92913.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/92913.pdf