Principaux documents
AOBH99101CE1
AOBChem
Methyl 3-methoxy-4-(methoxymethyl)benzoate
250 MG
374,76 €
500 MG
509,48 €
1 G
689,52 €
Réf. du fournisseur: 61179-250MG
374,76 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
374,76 €
500 MG
509,48 €
1 G
689,52 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.23
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 61179-250MG
374,76 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-methoxy-4-(methoxymethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-13-7-9-5-4-8(11(12)15-3)6-10(9)14-2/h4-6H,7H2,1-3H3
Clé InChI
DOCGWTKPJNEOIX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/methyl-3-methoxy-4-methoxymethyl-benzoate-61179.html