Principaux documents
AOBH9910106C
AOBChem
1-Butyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
500 MG
209,42 €
1 G
268,21 €
Réf. du fournisseur: 57345-500MG
209,42 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
500 MG
209,42 €
1 G
268,21 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.24
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 57345-500MG
209,42 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-butyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C9H16N2/c1-4-5-6-11-9(3)7-8(2)10-11/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
CHDNZIRREFRIJW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/1-butyl-3-5-dimethyl-1h-pyrazole-57345.html