Key Documents
AOBH98B84F7B
AOBChem
3-Methoxy-2,4,6-trifluorobenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.12
Numéro MDL:
Iupac Name
2,4,6-trifluoro-3-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H5F3O3/c1-14-7-4(10)2-3(9)5(6(7)11)8(12)13/h2H,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
HBJGDRQQDGUBGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-methoxy-2-4-6-trifluorobenzoic-acid-16346.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16346.pdf