Key Documents
AOBH97EBAE8E
AOBChem
4-Chloro-2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.56
Numéro MDL:
Iupac Name
4-chloro-2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3ClFNO3/c8-5-2-6(9)4(3-11)1-7(5)10(12)13/h1-3H
Clé InChI
IMOCVQHHADWLQG-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-chloro-2-fluoro-5-nitrobenzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/53113.pdf