Principaux documents
AOBH97EBA6B3
AOBChem
1,3-Dibromo-5-chloro-2-ethoxybenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.4
Numéro MDL:
Iupac Name
1,3-dibromo-5-chloro-2-ethoxybenzene
Inchi Code
1S/C8H7Br2ClO/c1-2-12-8-6(9)3-5(11)4-7(8)10/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
SDPLAFMAGSYHIR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/1-3-dibromo-5-chloro-2-ethoxybenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38601.pdf