AOBH961DC4C6
AOBChem
2-Chloro-4-ethoxy-3-fluorobenzoic acid
Réf. du fournisseur: 51744-250MG
257,18 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 51744-250MG
257,18 €
Iupac Name
2-chloro-4-ethoxy-3-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8ClFO3/c1-2-14-6-4-3-5(9(12)13)7(10)8(6)11/h3-4H,2H2,1H3,(H,12,13)
Clé InChI
AQCGBKRMVQVOSL-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51744.pdf