AOBH961DC42D
AOBChem
ethyl 3-bromo-5-(methylthio)benzoate
Réf. du fournisseur: 49136-250MG
429,87 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 49136-250MG
429,87 €
Iupac Name
ethyl 3-bromo-5-(methylthio)benzoate
Inchi Code
1S/C10H11BrO2S/c1-3-13-10(12)7-4-8(11)6-9(5-7)14-2/h4-6H,3H2,1-2H3
Clé InChI
QZHYEQNOSKRIAG-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/49136.pdf