Principaux documents
AOBH961DC27D
AOBChem
5-chloro-N-cyclopropyl-6-methoxynicotinamide
250 MG
186,15 €
500 MG
241,26 €
1 G
313,52 €
Réf. du fournisseur: 48987-250MG
186,15 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
186,15 €
500 MG
241,26 €
1 G
313,52 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.66
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 48987-250MG
186,15 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-N-cyclopropyl-6-methoxynicotinamide
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O2/c1-15-10-8(11)4-6(5-12-10)9(14)13-7-2-3-7/h4-5,7H,2-3H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
JZGLTZPMXXMNAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-n-cyclopropyl-6-methoxynicotimide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48987.pdf