Principaux documents
AOBH961DC230
AOBChem
2-Chloro-5-(methoxymethoxy)isonicotinaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.61
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-5-(methoxymethoxy)isonicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C8H8ClNO3/c1-12-5-13-7-3-10-8(9)2-6(7)4-11/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
SYXOFWBLCQMGPM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-5-methoxymethoxy-isonicotildehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23076.pdf