Principaux documents
AOBH961DC1B1
AOBChem
(5-Bromo-2-chloropyridin-3-yl)(4-methylpiperazin-1-yl)methanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.6
Numéro MDL:
Iupac Name
(5-bromo-2-chloropyridin-3-yl)(4-methylpiperazin-1-yl)methanone
Inchi Code
1S/C11H13BrClN3O/c1-15-2-4-16(5-3-15)11(17)9-6-8(12)7-14-10(9)13/h6-7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
RSOQRFAWVZWWQE-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-chloropyridin-3-yl-4-methylpiperazin-1-yl-methanone.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/47428.pdf