AOBH961DC0C8
AOBChem
(2-Ethoxy-5-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
Réf. du fournisseur: 38477-250MG
306,17 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 38477-250MG
306,17 €
Iupac Name
(2-ethoxy-5-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C10H13BO5/c1-3-16-9-5-4-7(10(12)15-2)6-8(9)11(13)14/h4-6,13-14H,3H2,1-2H3
Clé InChI
OJQYGDCOJVHXDI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38477.pdf