Key Documents
AOBH961DC066
AOBChem
(2,5-Difluoro-4-propoxyphenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.99
Numéro MDL:
Iupac Name
2,5-difluoro-4-propoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BF2O3/c1-2-3-15-9-5-7(11)6(10(13)14)4-8(9)12/h4-5,13-14H,2-3H2,1H3
Clé InChI
OQIRUCQCCFOTJM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-5-difluoro-4-propoxyphenyl-boronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37859.pdf