AOBH961DC03B
AOBChem
4-Bromo-2-chloro-5-methoxyphenol
Réf. du fournisseur: 37603-250MG
213,09 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 37603-250MG
213,09 €
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-5-methoxyphenol
Inchi Code
1S/C7H6BrClO2/c1-11-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8/h2-3,10H,1H3
Clé InChI
OCBTVVTVZLPKBI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37603.pdf