Key Documents
AOBH961DBEEF
AOBChem
(2-Fluoro-3-isopropoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.21
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-fluoro-3-isopropoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
Inchi Code
1S/C11H12F4O2/c1-6(2)17-9-4-8(11(13,14)15)3-7(5-16)10(9)12/h3-4,6,16H,5H2,1-2H3
Clé InChI
WGDPISMHCJYOPR-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-fluoro-3-isopropoxy-5-trifluoromethyl-phenyl-methanol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38304.pdf