Principaux documents
AOBH94550F39
AOBChem
4-Phenoxy-2-methoxyphenylboronic acid
250 MG
303,73 €
500 MG
409,05 €
1 G
548,68 €
Réf. du fournisseur: 27720-250MG
303,73 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
303,73 €
500 MG
409,05 €
1 G
548,68 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.05
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 27720-250MG
303,73 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(2-methoxy-4-phenoxyphenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C13H13BO4/c1-17-13-9-11(7-8-12(13)14(15)16)18-10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15-16H,1H3
Clé InChI
GLYQRYTVQVYAPU-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-phenoxy-2-methoxyphenylboronic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27720.pdf