Principaux documents
AOBH94550EF8
AOBChem
N-Benzyl-4-bromo-2-methoxybenzamide
250 MG
253,51 €
500 MG
338,02 €
1 G
448,25 €
5 G
1 450,09 €
Réf. du fournisseur: 23882-250MG
253,51 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
253,51 €
500 MG
338,02 €
1 G
448,25 €
5 G
1 450,09 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 23882-250MG
253,51 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-benzyl-4-bromo-2-methoxybenzamide
Inchi Code
1S/C15H14BrNO2/c1-19-14-9-12(16)7-8-13(14)15(18)17-10-11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3,(H,17,18)
Clé InChI
TYLWKCPBIWDREJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/n-benzyl-4-bromo-2-methoxybenzamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23882.pdf