Documents
AOBH7BADE7AD
AOBChem
2-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenoxy)ethanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.16
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenoxy]ethanol
Inchi Code
1S/C10H8F6O2/c11-9(12,13)6-3-7(10(14,15)16)5-8(4-6)18-2-1-17/h3-5,17H,1-2H2
Clé InChI
NUNUAFJJYCNGFX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-5-bis-trifluoromethyl-phenoxy-ethanol.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38289.pdf