Principaux documents
AOBH7BADE736
AOBChem
Tert-butyl (4-bromo-2,3-dimethylphenyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
300.2
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl (4-bromo-2,3-dimethylphenyl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H18BrNO2/c1-8-9(2)11(7-6-10(8)14)15-12(16)17-13(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,15,16)
Clé InChI
FKTATSNUHAXOED-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/tert-butyl-4-bromo-2-3-dimethylphenyl-carbamate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38186.pdf