Key Documents
AOBH7BADE101
AOBChem
2,3-Difluoro-4,5-dimethoxybenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.16
Numéro MDL:
Iupac Name
2,3-difluoro-4,5-dimethoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8F2O3/c1-13-6-3-5(4-12)7(10)8(11)9(6)14-2/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
FMRKIWKURWEJCE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-3-difluoro-4-5-dimethoxybenzaldehyde.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36931.pdf