Key Documents
AOBH7BADDE30
AOBChem
1-Bromo-4-isopropoxynaphthalene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.15
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-isopropoxynaphthalene
Inchi Code
1S/C13H13BrO/c1-9(2)15-13-8-7-12(14)10-5-3-4-6-11(10)13/h3-9H,1-2H3
Clé InChI
NHMHRFXDFPTMIM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/1-bromo-4-isopropoxynaphthalene.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36421.pdf