Documents
AOBH7BADDA9C
AOBChem
4-Bromo-2-fluoro-1-(methoxymethyl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.05
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-fluoro-1-(methoxymethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H8BrFO/c1-11-5-6-2-3-7(9)4-8(6)10/h2-4H,5H2,1H3
Clé InChI
BXSWVRGOODJFHS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-fluoro-1-methoxymethyl-benzene.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/23186.pdf