Principaux documents
AOBH3CD9F19C
AOBChem
5-Bromo-2,3-difluoro-4-ethoxyphenol
250 MG
318,42 €
500 MG
429,87 €
1 G
578,07 €
Réf. du fournisseur: 35611-250MG
318,42 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
318,42 €
500 MG
429,87 €
1 G
578,07 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.04
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: 35611-250MG
318,42 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-4-ethoxy-2,3-difluorophenol
Inchi Code
1S/C8H7BrF2O2/c1-2-13-8-4(9)3-5(12)6(10)7(8)11/h3,12H,2H2,1H3
Clé InChI
PCAYJLHXTZNZJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/5-bromo-2-3-difluoro-4-ethoxyphenol.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35611.pdf