Principaux documents
AOBH3CD9F116
AOBChem
Benzyl 3-bromo-4-iodo-5-methylbenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.07
Numéro MDL:
Iupac Name
benzyl 3-bromo-4-iodo-5-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C15H12BrIO2/c1-10-7-12(8-13(16)14(10)17)15(18)19-9-11-5-3-2-4-6-11/h2-8H,9H2,1H3
Clé InChI
UBMIFQCTNWQPDL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/benzyl-3-bromo-4-iodo-5-methylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35860.pdf