Key Documents
AOBH11E4FE49
AOBChem
4-Bromo-5-trimethylsilanylthiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.21
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-5-(trimethylsilyl)thiazole
Inchi Code
1S/C6H10BrNSSi/c1-10(2,3)6-5(7)8-4-9-6/h4H,1-3H3
Clé InChI
LTEVTTCHBBZNHH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-5-trimethylsilanylthiazole.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/34633.pdf