Key Documents
AOBH03B6AB7A
AOBChem
4-Benzyloxynaphthalene-1-carboxaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
262.31
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(benzyloxy)-1-naphthaldehyde
Inchi Code
1S/C18H14O2/c19-12-15-10-11-18(17-9-5-4-8-16(15)17)20-13-14-6-2-1-3-7-14/h1-12H,13H2
Clé InChI
VXVHJLATONZLDT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-benzyloxynaphthalene-1-carboxaldehyde.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33871.pdf