Documents
AOB979588594
AOBChem
2-Bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
Inchi Code
1S/C7H3BrF4O/c8-4-1-3(7(10,11)12)2-5(9)6(4)13/h1-2,13H
Clé InChI
WEAKVICZJFBSER-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-6-fluoro-4-trifluoromethyl-phenol.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/33521.pdf