AOB640097553
AOBChem
2-Bromo-3-trifluoromethylphenylboronic acid pinacol ester
Réf. du fournisseur: 31097-250MG
133,49 €
About This Item
Réf. du fournisseur: 31097-250MG
133,49 €
Iupac Name
2-(2-bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C13H15BBrF3O2/c1-11(2)12(3,4)20-14(19-11)9-7-5-6-8(10(9)15)13(16,17)18/h5-7H,1-4H3
Clé InChI
IDUZBJPSTPAOJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/31097.pdf