Documents
AOB640097388
AOBChem
2,6-Dimethoxy-5-methylpyridine-3-carboxaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.19
Numéro MDL:
Iupac Name
2,6-dimethoxy-5-methylnicotinaldehyde
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-6-4-7(5-11)9(13-3)10-8(6)12-2/h4-5H,1-3H3
Clé InChI
ALPPKXZFYAKTJH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dimethoxy-5-methylpyridine-3-carboxaldehyde.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/30755.pdf