Principaux documents
AOB640095967
AOBChem
3-Fluoro-4-phenylaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.22
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro[1,1'-biphenyl]-4-amine
Inchi Code
1S/C12H10FN/c13-12-8-10(14)6-7-11(12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,14H2
Clé InChI
VCHBPECPEWKVHH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-fluoro-4-phenylaniline.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/26017.pdf