Principaux documents
AOB640095651
AOBChem
(4-Bromo-2,3-dimethylphenyl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.09
Numéro MDL:
Iupac Name
(4-bromo-2,3-dimethylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C9H11BrO/c1-6-7(2)9(10)4-3-8(6)5-11/h3-4,11H,5H2,1-2H3
Clé InChI
CHLLFZGKCZTPIY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-bromo-2-3-dimethylphenyl-methanol.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/25224.pdf