Key Documents
AOB640095264
AOBChem
2,4-Dichloro-1-(phenylmethoxy)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.13
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(benzyloxy)-2,4-dichlorobenzene
Inchi Code
1S/C13H10Cl2O/c14-11-6-7-13(12(15)8-11)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2
Clé InChI
VGXNWZVQHZSHCK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-4-dichloro-1-phenylmethoxy-benzene.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/24326.pdf