Principaux documents
AOB640094433
AOBChem
2,6-Dichloro-3-methoxypyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.02
Numéro MDL:
Iupac Name
2,6-dichloro-3-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5Cl2NO/c1-10-4-2-3-5(7)9-6(4)8/h2-3H,1H3
Clé InChI
QIWNTQHXQMMULX-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dichloro-3-methoxypyridine.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/21246.pdf