Principaux documents
AMBH9A1D3DE7
Ambeed, Inc.
1-(4-Methyl-2-(phenylamino)thiazol-5-yl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.31
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(2-anilino-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C12H12N2OS/c1-8-11(9(2)15)16-12(13-8)14-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,1-2H3,(H,13,14)
Clé InChI
UIIUOFPGDKBCEZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31609-42-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :