Principaux documents
AMBH99DEDBA9
Ambeed, Inc.
2-Methylquinoline-8-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.7
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-8-quinolinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H8ClNO2S/c1-7-5-6-8-3-2-4-9(10(8)12-7)15(11,13)14/h2-6H,1H3
Clé InChI
RPWDAINAYBADIO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/119373-30-7.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/119373-30-7.html