Principaux documents
AMBH99DED9B5
Ambeed, Inc.
6-Bromoisoxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.02
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromoisoxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C6H4BrN3O/c7-3-1-4-5(9-2-3)6(8)10-11-4/h1-2H,(H2,8,10)
Clé InChI
DJULUCDSZJTOJN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2384921-30-4.html
Synonym
6-Bromoisoxazolo[4,5-b]pyridin-3-amine