Principaux documents
AMBH99C03B16
Ambeed, Inc.
6-Bromo-1',3',3'-trimethylspiro[chromene-2,2'-indoline]
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.26
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-1',3',3'-trimethylspiro[chromene-2,2'-indoline]
Inchi Code
1S/C19H18BrNO/c1-18(2)15-6-4-5-7-16(15)21(3)19(18)11-10-13-12-14(20)8-9-17(13)22-19/h4-12H,1-3H3
Clé InChI
BDULIJWZMMHIEQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16650-14-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/16650-14-9.html